6-Méthoxy-1-indanone ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
L15819.03EA 38 EUR InStock
L15819.03 L15819.06
6-Méthoxy-1-indanone ≥99%
6-Méthoxy-1-indanone
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,19 g/mol
Point d'ébullition: 270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 104…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021232
Numéro CAS: 13623-25-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité