Indène 90% stabilisé, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
122140010 122140050 122142500
ACRO122140010EA 216 EUR InStock
ACRO122140010 ACRO122140050 ACRO122142500
Indène 90% stabilisé, grade Technique
Indène
Formule: C₉H₈
Point d'ébullition: 181 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 5…3 °C
Densité: 0.99 g/cm³
Point d'éclair: 56 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003777
Numéro CAS: 95-13-6
EINECS: 202-393-6
ONU: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 13,04964
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5670 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer 5 to 10 ppm tert-Butylcatechol
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité