Indène ≥90% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
A12192.AD A12192.AK A12192.AU
A12192.ADEA 40.6 EUR InStock
A12192.AD A12192.AK A12192.AU
Indène ≥90% stabilisé
Indène
Stabilized with 0.01% 4-tert-butylcatechol
Purity: 90+% CAS No.: 95-13-6 Molecular Formula: C9H8 Formula Weight: 116.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 58°(136°F) Refractive Index: 1.5700 Odour: Aromatic Melting Point: ca -2° Boiling Point: 181-182° Beilstein Reference: 635873 Merck Reference: 14,4939 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00003777
Formule: C₉H₈
Point d'ébullition: 181…182 °C
Point de fusion: ∼–2 °C
Densité: 0.996
Point d'éclair: 58 °C (136 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003777
Numéro CAS: 95-13-6
EINECS: 202-393-6
ONU: 3295
ADR: 3,III
Merck Index: 14,4939
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité