Indéno[1,2,3-cd]pyrène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC20830000EA 335 EUR InStock
EHERC20830000
Indéno[1,2,3-cd]pyrène
Indéno[1,2,3-cd]pyrène
Formule: C₂₂H₁₂
MW: 276,34 g/mol
Point d'ébullition: 536 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 163…164 °C
Numéro CAS: 193-39-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité