4-Bromoindole
Synonyms: 4-Bromo-1H-indole
013448-1G 013448-5G
FLUO013448-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013448-1G FLUO013448-5G
4-Bromoindole
4-Bromoindole
Formule: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD00671502
Numéro CAS: 52488-36-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité