5-Bromoindole 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
107060050 107060250 107061000
ACRO107060050EA 31.3 EUR InStock
ACRO107060050 ACRO107060250 ACRO107061000
5-Bromoindole 99%
5-Bromoindole
Formule: C₈H₆BrN
Point de fusion: 89…92 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005670
Numéro CAS: 10075-50-0
EINECS: 233-208-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 92 °C
GC ≥98.5 %
Pore volume 0.80 to 1.00 ml/g
Carbon (C) ≥16 %
Volatile matter ≤4 % (110 °C)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité