5-Bromoindole ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20307.06 B20307.14 B20307.22
B20307.06EA 32.9 EUR InStock
B20307.06 B20307.14 B20307.22
5-Bromoindole ≥99%
5-Bromoindole
Purity: 99% CAS No.: 10075-50-0 Molecular Formula: C8H6BrN Formula Weight: 196.05 Odour: Odourless Melting Point: 89-92° Beilstein Reference: 112877 MDL No.: MFCD00005670
Formule: C₈H₆BrN
Point de fusion: 89…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005670
Numéro CAS: 10075-50-0
EINECS: 233-208-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité