5-Chloroindole 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
109310010 109310050
ACRO109310010EA 58.8 EUR InStock
ACRO109310010 ACRO109310050
5-Chloroindole 99%
5-Chloroindole
Formule: C₈H₆ClN
Point de fusion: 69…72 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005672
Numéro CAS: 17422-32-1
EINECS: 241-448-9
ONU: 2811
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to grey-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≤22 % (alpha-lactose)
Sulfated ash ≤0.1 %
Appearance of solution (per Ph. Eur.) Passes test
Microbial contamination (per Ph. Eur.) Passes test
Acidity/alkalinity ≤0.4 ml/6g (ml 0.1N NaOH/6g)
Specific optical rotation +54.4° to +55.9° (20 °C, 589 nm) (c=10, H2O/NH3) (on anhydrous basis)
Absorbance (per Ph. Eur.) Passes test
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité