5-Chloroindole
Fournisseur: Molekula
MOLE25238892-5GEA 0 EUR InStock
MOLE25238892-5G
5-Chloroindole
5-Chloroindole
Formule: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Point de fusion: 71…72 °C
Numéro MDL: MFCD00005672
Numéro CAS: 17422-32-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité