7-Chloroindole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17637.03 L17637.MD
L17637.03EA 135 EUR InStock
L17637.03 L17637.MD
7-Chloroindole ≥98%
7-Chloroindole
Purity: 98% CAS No.: 53924-05-3 Molecular Formula: C8H6ClN Formula Weight: 151.60 Melting Point: 57-58° Beilstein Reference: 114743
Formule: C₈H₆ClN
MW: 151,6 g/mol
Point de fusion: 57…58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01321301
Numéro CAS: 53924-05-3
EINECS: 258-865-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité