Indole-4-carbonitrile
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: 1H-Indole-4-carbonitrile4-Cyano-1H-indole4-Cyanoindole
CAYM10007084-5EA 566 EUR InStock
CAYM10007084-5 CAYM10007084-1 CAYM10007084-10 CAYM10007084-500
Indole-4-carbonitrile
Indole-4-carbonitrile
Formule: C₉H₆N₂
MW: 142,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00152045
Numéro CAS: 16136-52-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité