Indole-5-carbonitrile
Fournisseur: Molekula
MOLE17057160-5GEA 0 EUR InStock
MOLE17057160-5G
Indole-5-carbonitrile
Indole-5-carbonitrile
Formule: C₉H₆N₂
MW: 142,16 g/mol
Point de fusion: 106…108 °C
Numéro MDL: MFCD00005669
Numéro CAS: 15861-24-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité