Indole-6-carbonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Cyano-1H-indole6-Cyanoindole1H-Indole-6-carbonitrile
L20099.MDEA 49.1 EUR InStock
L20099.MD L20099.06 L20099.03
Indole-6-carbonitrile ≥98%
Indole-6-carbonitrile
Formule: C₉H₆N₂
MW: 142,16 g/mol
Point de fusion: 128…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016732
Numéro CAS: 15861-36-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité