Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Indole-6-carbonitrile

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 6-Cyano-1H-indole6-Cyanoindole1H-Indole-6-carbonitrile

MOLEM27470684EA 0 EUR InStock
MOLEM27470684
Indole-6-carbonitrile
Indole-6-carbonitrile


Formule: C₉H₆N₂
MW: 142,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016732
Numéro CAS: 15861-36-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité