Acide indole-2-carboxylique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
122200100 122200500
ACRO122200100EA 52.9 EUR InStock
ACRO122200100 ACRO122200500
Acide indole-2-carboxylique 99%
Acide indole-2-carboxylique
Formule: C₉H₇NO₂
Point de fusion: 205…209 °C
Numéro MDL: MFCD00005611
Numéro CAS: 1477-50-5
EINECS: 216-030-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to yellow to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 205 to 209 °C
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité