Acide indole-2-carboxylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A18690.09EA 64.1 EUR InStock
A18690.09 A18690.18 ABCRAB125961.0050
Acide indole-2-carboxylique ≥98%
Acide indole-2-carboxylique
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Point de fusion: ∼ 205 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005611
Numéro CAS: 1477-50-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité