Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide indole-2-carboxylique

Fournisseur: Molekula

MOLE33981121-25GEA 0 EUR InStock
MOLE33981121-25G
Acide indole-2-carboxylique
Acide indole-2-carboxylique


Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Point de fusion: 203…206 °C
Numéro MDL: MFCD00005611
Numéro CAS: 1477-50-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité