Acide indole-3-carboxylique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1H-Indole-3-carboxylic acid
307610010 307610050
ACRO307610010EA 36.3 EUR InStock
ACRO307610010 ACRO307610050
Acide indole-3-carboxylique 99%
Acide indole-3-carboxylique
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Point de fusion: 200…203 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005624
Numéro CAS: 771-50-6
EINECS: 212-231-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité