Acide indole-5-carboxylique
Fournisseur: Molekula
MOLEM26459684EA 0 EUR InStock
MOLEM26459684
Acide indole-5-carboxylique
Acide indole-5-carboxylique
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Point de fusion: 211…213 °C
Numéro MDL: MFCD00005678
Numéro CAS: 1670-81-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité