4-Fluoroindole
Fournisseur: Molekula
MOLE39257867-1GEA 0 EUR InStock
MOLE39257867-1G
4-Fluoroindole
4-Fluoroindole
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00055992
Numéro CAS: 387-43-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité