5-Fluoroindole
Attention
Synonyms: 5-Fluoro-1H-indole
006240-1G 006240-5G 006240-25G
FLUO006240-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006240-1G FLUO006240-5G FLUO006240-25G
5-Fluoroindole
5-Fluoroindole
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Point d'ébullition: 85 °C (0,5 mmHg)
Point de fusion: 46 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005671
Numéro CAS: 399-52-0
EINECS: 206-917-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité