5-Fluoroindole
Fournisseur: Molekula
MOLEM51747925EA 0 EUR InStock
MOLEM51747925
5-Fluoroindole
5-Fluoroindole
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Point d'ébullition: 85 °C (0,5 mmHg)
Point de fusion: 46 °C
Numéro MDL: MFCD00005671
Numéro CAS: 399-52-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité