7-Fluoroindole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L17621.03EA 115 EUR InStock
L17621.03 L17621.MD
7-Fluoroindole ≥97%
7-Fluoroindole
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Point de fusion: 61…63 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074502
Numéro CAS: 387-44-0
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité