7-Fluoroindole
Attention
005411-1G 005411-5G
FLUO005411-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005411-1G FLUO005411-5G
7-Fluoroindole
7-Fluoroindole
Formule: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD01074502
Numéro CAS: 387-44-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité