5-Iodoindole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20638.06 B20638.14
B20638.06EA 102 EUR InStock
B20638.06 B20638.14
5-Iodoindole ≥98%
5-Iodoindole
Purity: 98% CAS No.: 16066-91-4 Molecular Formula: C8H6IN Formula Weight: 243.05 Melting Point: 97-100° MDL No.: MFCD00220065
Formule: C₈H₆IN
Point de fusion: 97…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00220065
Numéro CAS: 16066-91-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité