4-Aminoindole
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 4-Amino-1H-indoleIndole-4-ylamine
MOLE25980595-100MGEA 0 EUR InStock
MOLE25980595-100MG
4-Aminoindole
4-Aminoindole
Formule: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Point de fusion: 108 °C
Numéro MDL: MFCD01076559
Numéro CAS: 5192-23-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité