5-Aminoindole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Amino-1H-indoleIndole-5-ylamine
ACRO103900010EA 67.5 EUR InStock
ACRO103900010 ACRO103900050
5-Aminoindole 97%
5-Aminoindole
Formule: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 190 °C (6 mmHg)
Point de fusion: 130…134 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00005679
Numéro CAS: 5192-03-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to grey-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 134 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité