Mineral oil light, liquide pour la biologie moléculaire
Fournisseur: MP Biomedicals
0219483605 0219483625 0219483690
ICNA0219483605EA 18.1 EUR InStock
ICNA0219483605 ICNA0219483625 ICNA0219483690
Mineral oil light, liquide pour la biologie moléculaire
Mineral oil light
Mineral Oil is a colourless, odourless mixture of alkanes from a mineral source. It is often used as an inert overlay to minimize evaporation in molecular biology applications, including PCR, but has many other applications on other research fields.
  • Refractive Index: n20/D 1.467 (lit.)
Mineral oil is suitable for use as an overlay to control evaporation and cross contamination of samples in a variety of molecular biology applications.
Point d'ébullition: 218...643 °C (1013 hPa) (lit.)
Densité: 0.81…0.894 (15 °C) (lit.)
Numéro MDL: MFCD00131611
Numéro CAS: 8042-47-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Standard
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité