4-Nitroindole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO124380025EA 312 EUR InStock
ACRO124380025
4-Nitroindole 98%
4-Nitroindole
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Point de fusion: 203…207 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010056
Numéro CAS: 4769-97-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 207 °C
TLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité