4-Nitroindole
Fournisseur: Molekula
MOLE25699714-1GEA 0 EUR InStock
MOLE25699714-1G
4-Nitroindole
4-Nitroindole
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Point de fusion: 206…209 °C
Numéro MDL: MFCD00010056
Numéro CAS: 4769-97-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité