5-Nitroindole ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10608.03 A10608.06 A10608.14
A10608.03EA 31 EUR InStock
A10608.03 A10608.06 A10608.14
5-Nitroindole ≥99%
5-Nitroindole
Purity: 99% CAS No.: 6146-52-7 Molecular Formula: C8H6N2O2 Formula Weight: 162.15 Melting Point: 139-143° Beilstein Reference: 383777
Formule: C₈H₆N₂O₂
Point de fusion: 139…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005673
Numéro CAS: 6146-52-7
EINECS: 228-153-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité