6-Nitroindole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
A12927.14EA 951 EUR InStock
A12927.14 A12927.03
6-Nitroindole ≥97%
6-Nitroindole
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Point de fusion: 141…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051497
Numéro CAS: 4769-96-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité