4-Méthoxyindole ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
L19069.03EA 135 EUR InStock
L19069.03 L19069.06 L19069.MD
4-Méthoxyindole ≥99%
4-Méthoxyindole
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 181…183 °C (24 mmHg)
Point de fusion: 69…71 °C
Numéro MDL: MFCD00009737
Numéro CAS: 4837-90-5
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité