Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Méthoxyindole

Fournisseur: Molekula

MOLEM22392286EA 0 EUR InStock
MOLEM22392286
4-Méthoxyindole
4-Méthoxyindole


Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 307 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 67…68 °C
Numéro MDL: MFCD00009737
Numéro CAS: 4837-90-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité