5-Méthoxyindole
Fournisseur: Molekula
MOLE32760943-5GEA 0 EUR InStock
MOLE32760943-5G
5-Méthoxyindole
5-Méthoxyindole
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 312 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 55…56 °C
Numéro MDL: MFCD00005674
Numéro CAS: 1006-94-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité