6-Méthoxyindole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Methoxy-1H-indole, 1H-Indol-6-yl methyl ether, Indol-6-yl methyl ether
L19074.03 L19074.MD
L19074.03EA 140 EUR InStock
L19074.03 L19074.MD
6-Méthoxyindole ≥98%
6-Méthoxyindole
Purity: 98+% CAS No.: 3189-13-7 Molecular Formula: C9H9NO Formula Weight: 147.18 Melting Point: 90-94° Boiling Point: 105°/0.2mm MDL No.: MFCD00022780
Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 105 °C (0.2 mmHg)
Point de fusion: 90…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022780
Numéro CAS: 3189-13-7
EINECS: 221-689-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité