5,6-Diméthoxyindole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B21126.03 B21126.MD
B21126.03EA 300 EUR InStock
B21126.03 B21126.MD
5,6-Diméthoxyindole ≥98%
5,6-Diméthoxyindole
Purity: 98% CAS No.: 14430-23-0 Molecular Formula: C10H11NO2 Formula Weight: 177.20 Melting Point: 154-160° Boiling Point: 198°/8mm MDL No.: MFCD00005675
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 198 °C (8 mmHg)
Point de fusion: 154…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005675
Numéro CAS: 14430-23-0
EINECS: 238-402-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité