4-Hydroxyindole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L14352.03 L14352.06 L14352.14
L14352.03EA 27.3 EUR InStock
L14352.03 L14352.06 L14352.14
4-Hydroxyindole ≥98%
4-Hydroxyindole
Purity: 98% CAS No.: 2380-94-1 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Melting Point: 97-99° Beilstein Reference: 114905
Formule: C₈H₇NO
Point d'ébullition: 100 °C (0.01 mmHg)
Point de fusion: 97…99 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005667
Numéro CAS: 2380-94-1
EINECS: 219-177-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité