L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Human Recombinant GRObeta (from E. coli)
Fournisseur: Shenandoah Biotechnology
100-123-100UG 100-123-10UG 100-123-1MG 100-123-500UG
SHBT100-123-100UGEA 453 EUR InStock
SHBT100-123-100UG SHBT100-123-10UG SHBT100-123-1MG SHBT100-123-500UG
Human Recombinant GRObeta (from E. coli)
Protéines et Peptides
Growth regulated protein beta (GRO-β), also known as CXCL2, is a chemokine that is secreted by macrophages, neutrophils, and monocytes at sites of inflammation. GRO-β functions as a chemoattractant for leukocytes and hematopoietic stem cells. GRO-β activity is mediated through binding the G-protein-coupled chemokine receptor CXCR2.
  • High Quality
  • Low Endotoxin
  • Affordable
A COA is supplied with each product shipped detailing purity, formulation, biological activity, endotoxin levels, reconstitution instructions and recommended storage conditions.  This product is for research use only and is not for use in humans.  
Attention: For research use only.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité