6-Hydroxyindole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
379010010 379010050
ACRO379010010EA 153 EUR InStock
ACRO379010010 ACRO379010050
6-Hydroxyindole 97%
6-Hydroxyindole
Formule: C₈H₇NO
Point de fusion: 124…130 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00152101
Numéro CAS: 2380-86-1
EINECS: 417-020-4
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Glistening crystalline powder (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 130 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité