Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Indole

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1H-Indole

MOLEM32270590EA 0 EUR InStock
MOLEM32270590
Indole
Indole


Formule: C₈H₇N
MW: 117,15 g/mol
Point d'ébullition: 254…255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 50…51 °C
Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 110 °C
Numéro MDL: MFCD00005607
Numéro CAS: 120-72-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04985
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité