1-Méthylindole 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO186301000EA 574 EUR InStock
ACRO186301000 ACRO186300250 ACRO186300050
1-Méthylindole 98+%
1-Méthylindole
Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Point d'ébullition: 236…239 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 94…95 °C
Densité: 1,02 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005800
Numéro CAS: 603-76-9
ONU: 3334
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6050 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité