1-Méthylindole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12605.18EA 253 EUR InStock
A12605.18 A12605.09
1-Méthylindole ≥98%
1-Méthylindole
Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Point d'ébullition: 237…239 °C
Point de fusion: 94…95 °C
Densité: 1,048
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005800
Numéro CAS: 603-76-9
ONU: 3334
ADR: 9,
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité