2-Méthylindole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A10764.18EA 33.6 EUR InStock
A10764.18 A10764.30
2-Méthylindole ≥98%
2-Méthylindole
Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Point d'ébullition: 272…273 °C
Point de fusion: 56…60 °C
Densité: 1,07
Point d'éclair: 141 °C (285 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005616
Numéro CAS: 95-20-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité