3-Méthylindole
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: β-Méthylindole3-Méthyl-1H-indole
EHERC20893000EA 70.7 EUR InStock
EHERC20893000
3-Méthylindole
3-Méthylindole
Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 95…97 °C
Densité: 1,003 g/cm³ (99.6 °C)
Numéro MDL: MFCD00005627
Numéro CAS: 83-34-1
Merck Index: 12,08700
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité