6-Méthylindole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17509.03 L17509.MD
L17509.03EA 195 EUR InStock
L17509.03 L17509.MD
6-Méthylindole ≥98%
6-Méthylindole
Purity: 98% CAS No.: 3420-02-8 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6071 Melting Point: 29-32° Boiling Point: 112°/5mm Beilstein Reference: 109708 MDL No.: MFCD00005682
Formule: C₉H₉N
Point d'ébullition: 112 °C (5 mmHg)
Point de fusion: 29…32 °C
Densité: 1.059
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005682
Numéro CAS: 3420-02-8
ONU: 3334
ADR: 9,
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité