6-Méthylindole
Fournisseur: Molekula
MOLE43956247-250MGEA 0 EUR InStock
MOLE43956247-250MG
6-Méthylindole
6-Méthylindole
Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 30…31 °C
Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005682
Numéro CAS: 3420-02-8
ONU: 3334
ADR: 9,
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité