7-Éthylindole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L14875.09 L14875.18
L14875.09EA 78.4 EUR InStock
L14875.09 L14875.18
7-Éthylindole ≥98%
7-Éthylindole
Purity: 98+% CAS No.: 22867-74-9 Molecular Formula: C10H11N Formula Weight: 145.21 Refractive Index: 1.6030 Boiling Point: 230° MDL No.: MFCD00143514
Formule: C₁₀H₁₁N
MW: 145,2 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C
Densité: 1.058
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143514
Numéro CAS: 22867-74-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité