7-Méthylindole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17521.03 L17521.06
L17521.03EA 81.4 EUR InStock
L17521.03 L17521.06
7-Méthylindole ≥98%
7-Méthylindole
Purity: 98% CAS No.: 933-67-5 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Melting Point: 83-84° Boiling Point: 266° MDL No.: MFCD00005684
Formule: C₉H₉N
Point d'ébullition: 266 °C
Point de fusion: 83…84 °C
Densité: 1.0202 g/cm³ (99.6 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005684
Numéro CAS: 933-67-5
EINECS: 213-270-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité