7-Méthylindole
Fournisseur: Molekula
MOLE47108731-1GEA 0 EUR InStock
MOLE47108731-1G
7-Méthylindole
7-Méthylindole
Formule: C₉H₉N
MW: 131,18 g/mol
Point d'ébullition: 266 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 83 °C
Densité: 1,0202 g/cm³ (99.6 °C)
Numéro MDL: MFCD00005684
Numéro CAS: 933-67-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité